Stampa…
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-2-methylpyridin-4(1H)-one
OR32989-1G OR32989-5G
APOSOR32989-1GEA 234 EUR
APOSOR32989-1G APOSOR32989-5G
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02585559
CAS Number: 17184-19-9