Stampa…
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4(1H)-pyridinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Benzyloxy)-2-methylpyridin-4(1H)-one
OR32987-1G OR32987-5G
APOSOR32987-1GEA 101 EUR
APOSOR32987-1G APOSOR32987-5G
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4(1H)-pyridinone 95%
3-(Benzyloxy)-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Peso molecolare: 215,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215656
CAS Number: 61160-18-7