Stampa…
(4-Methoxybenzyl)malononitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Methoxybenzyl)malononitrile
OR32986-1G OR32986-5G
APOSOR32986-1GEA 299 EUR
APOSOR32986-1G APOSOR32986-5G
(4-Methoxybenzyl)malononitrile 95%
(4-Methoxybenzyl)malononitrile
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00231623
CAS Number: 5553-92-4