Tyrphostin 1 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Tyrphostin A1, 2-(4-Methoxybenzylidene)malononitrile, ((4-Methoxyphenyl)methylene)methane-1,1-dicarbonitrile, (4-Methoxybenzylidene)malononitrile
OR32985-1G
OR32985-5G
APOSOR32985-1GEA
168
EUR
APOSOR32985-1G
APOSOR32985-5G
Tyrphostin 1 95%
Tyrphostin 1
Formula:
C₁₁H₈N₂O Peso molecolare: 184,198 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00019787 CAS Number: 2826-26-8 |