Stampa…
Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32982-1G OR32982-5G
APOSOR32982-1GEA 219 EUR
APOSOR32982-1G APOSOR32982-5G
Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate 95%
Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₀ClNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173405
CAS Number: 26893-17-4