Stampa…
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32981-1G OR32981-5G
APOSOR32981-1GEA 43 EUR
APOSOR32981-1G APOSOR32981-5G
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₂ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173395
CAS Number: 27568-05-4