Stampa…
Ethyl-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 8-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
OR32980-1G OR32980-5G
APOSOR32980-1GEA 104 EUR
APOSOR32980-1G APOSOR32980-5G
Ethyl-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₃NO₃
Peso molecolare: 231,2500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173390
CAS Number: 77156-75-3