Stampa…
3-[2-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32974-1G OR32974-5G
APOSOR32974-1GEA 299 EUR
APOSOR32974-1G APOSOR32974-5G
3-[2-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
3-[2-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₁₁H₉N₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00244275
CAS Number: 338793-57-0