Stampa…
2-(Allyloxy)-3-methoxybenzenecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-2-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
OR32970-1G OR32970-5G
APOSOR32970-1GEA 234 EUR
APOSOR32970-1G APOSOR32970-5G
2-(Allyloxy)-3-methoxybenzenecarbaldehyde 95%
2-(Allyloxy)-3-methoxybenzenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001271
CAS Number: 23343-06-8