Stampa…
N-Acetoacetylmorpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Morpholinobutane-1,3-dione, 1-(Morpholin-4-yl)butane-1,3-dione
OR32969-1G OR32969-5G
APOSOR32969-1GEA 328 EUR
APOSOR32969-1G APOSOR32969-5G
N-Acetoacetylmorpholine 95%
N-Acetoacetylmorpholine
Formula: C₈H₁₃NO₃
Peso molecolare: 171,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059774
CAS Number: 16695-54-8