Stampa…
Ethyl-2-(2-bromoacetyl)benzenecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32965-1G OR32965-5G
APOSOR32965-1GEA 538 EUR
APOSOR32965-1G APOSOR32965-5G
Ethyl-2-(2-bromoacetyl)benzenecarboxylate 95%
Ethyl-2-(2-bromoacetyl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₁H₁₁BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142009
CAS Number: 133993-34-7