Stampa…
2-[(1-Methyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)amino]acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32964-1G OR32964-25G OR32964-5G
APOSOR32964-1GEA 180 EUR
APOSOR32964-1G APOSOR32964-25G APOSOR32964-5G
2-[(1-Methyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)amino]acetonitrile 95%
2-[(1-Methyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)amino]acetonitrile
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102733
CAS Number: 56464-51-8