Stampa…
Acetophenone oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl phenyl ketoxime, 1-Phenyl-1-ethanone oxime
OR32960-25G OR32960-5G
APOSOR32960-25GEA 909 EUR
APOSOR32960-25G APOSOR32960-5G
Acetophenone oxime 95%
Acetophenone oxime
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013931
CAS Number: 613-91-2