5-Isoquinolineboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₈BNO₂ Punto di fusione: 186…188 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03839356 CAS Number: 371766-08-4 |