Stampa…
Methyl-4-n-octyloxybenzoate 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3295-100G OR3295-25G OR3295-5G
APOSOR3295-100GEA 77 EUR
APOSOR3295-100G APOSOR3295-25G APOSOR3295-5G
Methyl-4-n-octyloxybenzoate 99+%
Methyl-4-n-octyloxybenzoate
Formula: C₁₆H₂₄O₃
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070805
CAS Number: 62435-37-4