Stampa…
2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3294-25G OR3294-5G OR3294-100G
APOSOR3294-25GEA 244 EUR
APOSOR3294-25G APOSOR3294-5G APOSOR3294-100G
2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
2-Chloro-5-methoxyphenol
Formula: C₇H₇ClO₂
Punto di ebollizione: 125 °C/10mmHg
Densità: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086345
CAS Number: 18113-04-7