Stampa…
[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32938-1G OR32938-5G OR32938-25G
APOSOR32938-1GEA 176 EUR
APOSOR32938-1G APOSOR32938-5G APOSOR32938-25G
[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Formula: C₁₃H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973732
CAS Number: 773870-17-0