Stampa…
4-Amino-N-(2-piperidinoethyl)benzenecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-N-[2-(piperidin-1-yl)ethyl]benzamide
OR32929-1G OR32929-5G
APOSOR32929-1GEA 444 EUR
APOSOR32929-1G APOSOR32929-5G
4-Amino-N-(2-piperidinoethyl)benzenecarboxamide 95%
4-Amino-N-(2-piperidinoethyl)benzenecarboxamide
Formula: C₁₄H₂₁N₃O
Peso molecolare: 247,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06808529
CAS Number: 51-08-1