Stampa…
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
OR32925-1G OR32925-5G
APOSOR32925-1GEA 75.7 EUR
APOSOR32925-1G APOSOR32925-5G
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole 95%
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Peso molecolare: 187,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020725
CAS Number: 62535-60-8