Stampa…
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3292-25G OR3292-5G OR3292-100G
APOSOR3292-25GEA 78.6 EUR
APOSOR3292-25G APOSOR3292-5G APOSOR3292-100G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,5691 g/mol
Punto di fusione: 115,5…117.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778345
CAS Number: 6775-78-6