Stampa…
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32914-1G OR32914-5G OR32914-25G
APOSOR32914-1GEA 176 EUR
APOSOR32914-1G APOSOR32914-5G APOSOR32914-25G
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₆H₂₁NO₄
Peso molecolare: 291,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01213113
CAS Number: 349397-64-4