Stampa…
Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32913-1G OR32913-5G OR32913-25G
APOSOR32913-1GEA 176 EUR
APOSOR32913-1G APOSOR32913-5G APOSOR32913-25G
Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₈ClNO₃
Peso molecolare: 295,77 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01213111
CAS Number: 349397-63-3