Stampa…
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32909-1G OR32909-5G
APOSOR32909-1GEA 183 EUR
APOSOR32909-1G APOSOR32909-5G
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formula: C₁₂H₁₇N₃O₂
Peso molecolare: 235,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00614372
CAS Number: 115619-00-6