Stampa…
2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32904-1G OR32904-5G OR32904-25G
APOSOR32904-1GEA 176 EUR
APOSOR32904-1G APOSOR32904-5G APOSOR32904-25G
2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine 95%
2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01759944
CAS Number: 7576-88-7