Stampa…
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamate, trans-4-Aminocyclohexan-1-ol, N-BOC protected
OR3290-5G OR3290-1G
APOSOR3290-5GEA 14.7 EUR
APOSOR3290-5G APOSOR3290-1G
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol 98%
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Peso molecolare: 215,28 g/mol
Punto di fusione: 169…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844613
CAS Number: 111300-06-2