Stampa…
Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32897-1G OR32897-5G
APOSOR32897-1GEA 444 EUR
APOSOR32897-1G APOSOR32897-5G
Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate 95%
Methyl-1-(6-methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁N₃O₂
Peso molecolare: 217,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02082748
CAS Number: 220965-34-4