Stampa…
5-Amino-6-methylquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylquinolin-5-amine
OR32895-1G OR32895-5G
APOSOR32895-1GEA 176 EUR
APOSOR32895-1G APOSOR32895-5G
5-Amino-6-methylquinoline 95%
5-Amino-6-methylquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,1998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00094194
CAS Number: 50358-35-5