Stampa…
Nicotinaldehyde oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Pyridinealdoxime, Pyridine-3-carboxaldoxime, Pyridine-3-aldoxime
OR32892-100G OR32892-25G
APOSOR32892-100GEA 466 EUR
APOSOR32892-100G APOSOR32892-25G
Nicotinaldehyde oxime 95%
Nicotinaldehyde oxime
Formula: C₆H₆N₂O
Peso molecolare: 122,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006409
CAS Number: 1193-92-6