Stampa…
1-Amino-2-methylnaphthalene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32890-1G OR32890-5G
APOSOR32890-1GEA 29 EUR
APOSOR32890-1G APOSOR32890-5G
1-Amino-2-methylnaphthalene 95%
1-Amino-2-methylnaphthalene
Formula: C₁₁H₁₁N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059135
CAS Number: 2246-44-8