Stampa…
3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-N-[(3-Chlorophenyl)methylidene]hydroxylamine
OR32889-1G OR32889-5G
APOSOR32889-1GEA 163 EUR
APOSOR32889-1G APOSOR32889-5G
3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime 95%
3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime
Formula: C₇H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01070635
CAS Number: 92062-57-2