Stampa…
1-(5-Methyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32873-1G OR32873-5G
APOSOR32873-1GEA 299 EUR
APOSOR32873-1G APOSOR32873-5G
1-(5-Methyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 95%
1-(5-Methyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935998
CAS Number: 6497-21-8