Stampa…
5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)isoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32870-1G OR32870-5G
APOSOR32870-1GEA 444 EUR
APOSOR32870-1G APOSOR32870-5G
5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)isoxazole 95%
5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)isoxazole
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 223,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935948
CAS Number: 325744-41-0