Stampa…
5-(Chloromethyl)-3-phenylisoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32869-1G OR32869-5G
APOSOR32869-1GEA 444 EUR
APOSOR32869-1G APOSOR32869-5G
5-(Chloromethyl)-3-phenylisoxazole 95%
5-(Chloromethyl)-3-phenylisoxazole
Formula: C₁₀H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935949
CAS Number: 1011-37-6