Stampa…
2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32855-1G OR32855-5G
APOSOR32855-1GEA 270 EUR
APOSOR32855-1G APOSOR32855-5G
2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde 95%
2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04125587
CAS Number: 86723-63-9