Stampa…
6-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32844-1G OR32844-25G OR32844-5G
APOSOR32844-1GEA 176 EUR
APOSOR32844-1G APOSOR32844-25G APOSOR32844-5G
6-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid 95%
6-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₄
Peso molecolare: 206,1947 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202057
CAS Number: 57543-62-1