Stampa…
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32842-1G OR32842-5G
APOSOR32842-1GEA 24.4 EUR
APOSOR32842-1G APOSOR32842-5G
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 95%
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Formula: C₈H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215511
CAS Number: 16806-93-2