Stampa…
1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32841-1G OR32841-5G
APOSOR32841-1GEA 444 EUR
APOSOR32841-1G APOSOR32841-5G
1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formula: C₉H₇N₃O
Punto di fusione: 98,5…99…5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100219
CAS Number: 34296-51-0