Stampa…
1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32832-1G OR32832-5G OR32832-25G
APOSOR32832-1GEA 176 EUR
APOSOR32832-1G APOSOR32832-5G APOSOR32832-25G
1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-Benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₁NO₃
Peso molecolare: 229,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00139999
CAS Number: 89960-36-1