1-(3-Chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₃H₁₀ClNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00139984 CAS Number: 338754-68-0 |