Stampa…
5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32828-1G OR32828-5G
APOSOR32828-1GEA 299 EUR
APOSOR32828-1G APOSOR32828-5G
5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole
Formula: C₃H₃ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202055
CAS Number: 53645-99-1