Stampa…
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: O-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride, O-(3,4-Dichlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
OR32824-1G OR32824-5G
APOSOR32824-1GEA 299 EUR
APOSOR32824-1G APOSOR32824-5G
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride
Formula: C₇H₈Cl₃NO
Peso molecolare: 228,5035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114587
CAS Number: 15256-10-7