Stampa…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: O-(2,4-Dichlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride, O-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
OR32823-1G OR32823-5G
APOSOR32823-1GEA 176 EUR
APOSOR32823-1G APOSOR32823-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride
Formula: C₇H₈Cl₃NO
Peso molecolare: 228,5000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114586
CAS Number: 51572-93-1