Stampa…
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3282-1G OR3282-5G OR3282-25G
APOSOR3282-1GEA 16.1 EUR
APOSOR3282-1G APOSOR3282-5G APOSOR3282-25G
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Formula: C₃HCl₂N₃
Peso molecolare: 149,9661 g/mol
Punto di fusione: 50…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04115347
CAS Number: 2831-66-5