Stampa…
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-α-phenyl-3-pyridazineacetonitrile, 2-(6-Chloropyridazin-3-yl)-2-phenylacetonitrile
OR32819-1G OR32819-5G OR32819-25G
APOSOR32819-1GEA 176 EUR
APOSOR32819-1G APOSOR32819-5G APOSOR32819-25G
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile
Formula: C₁₂H₈ClN₃
Peso molecolare: 229,6650 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140699
CAS Number: 73535-73-6