Stampa…
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32817-1G OR32817-5G OR32817-25G
APOSOR32817-1GEA 176 EUR
APOSOR32817-1G APOSOR32817-5G APOSOR32817-25G
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 95%
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formula: C₁₃H₁₀ClN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140696
CAS Number: 338752-84-4