Stampa…
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32815-1G OR32815-250MG
APOSOR32815-1GEA 329 EUR
APOSOR32815-1G APOSOR32815-250MG
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95%
4-[(Dimethylamino)methylene]-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Formula: C₆H₉N₃O
Peso molecolare: 139.16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138484
CAS Number: 821016-54-0