Stampa…
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32811-1G OR32811-25G OR32811-5G
APOSOR32811-1GEA 58.2 EUR
APOSOR32811-1G APOSOR32811-25G APOSOR32811-5G
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉BrN₂
Peso molecolare: 201,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411036
CAS Number: 76153-06-5