6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32810-1G
OR32810-5G
APOSOR32810-1GEA
336
EUR
APOSOR32810-1G
APOSOR32810-5G
6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula:
C₁₂H₁₅NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03830266 CAS Number: 6238-96-6 |