Stampa…
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3281-25G OR3281-5G OR3281-1G
APOSOR3281-25GEA 102 EUR
APOSOR3281-25G APOSOR3281-5G APOSOR3281-1G
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092081
CAS Number: 196081-71-7