Stampa…
2-Iodophenyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32806-1G OR32806-25G OR32806-5G
APOSOR32806-1GEA 176 EUR
APOSOR32806-1G APOSOR32806-25G APOSOR32806-5G
2-Iodophenyl acetate 95%
2-Iodophenyl acetate
Formula: C₈H₇IO₂
Peso molecolare: 262,0445 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780625
CAS Number: 32865-61-5